Configurator for Gas Detection System, X-am® 2800
Fournisseur: Dräger
3703900
DRAE3703900EA 1000 EUR InStock
DRAE3703900
Configurator for Gas Detection System, X-am® 2800
Systèmes de détection de gaz
Configurator for Dräger X-am® 2800 consisting of basic device with data logger, delivered with manufacturer and calibration certificate.
  • Configurator: up to 4 sensors can be selected, sensor configuration can be changed later in product life
Customer-specific settings (firmware) can be selected when ordering, examples: Measurement gas for the Ex sensor (factory setting: methane), alarm thresholds, alarm behaviour, quick menu options, D-light etc.
Informations de commande: Power supply (battery) optional (factory setting: with battery), without charger.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité