Filters for X-plore® 2100 half masks
Fournisseur: Dräger
6736777
DRAE6736777EA 73.7 EUR InStock
DRAE6736777
Filters for X-plore® 2100 half masks
Respirators Masques réutilisables Filtres pour masques
Half mask particle filter with protection level P100.
  • High filtration efficiency
  • Due to a large surface area low breathing resistance
  • Long life time
Certifications: NIOSH approved
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité