Tubes de détection des gaz pour les alcools
Fournisseur: Dräger
8103761
DRAE8103761EA 135 EUR InStock
DRAE8103761
Tubes de détection des gaz pour les alcools
Tubes de détection de gaz
Mesure des concentrations ponctuelles en alcool, à utiliser avec une pompe Accuro.
  • Sensibilité croisée du tube Alcool 25/a :
  • 500 ppm de n-octane entraînent la décoloration globale du tube
  • 400 ppm d'acétate d'éthyle = affichage d'env. 60 ppm de méthanol
  • 200 ppm de tétrahydrofurane = affichage d'env. 900 ppm d'i-propanol
  • 1000 ppm d'acétone = affichage d'env. 200 ppm de méthanol
  • 400 ppm d'éther diéthylique = affichage d'env. 1000 ppm de méthanol
Sensibilité croisée du tube Alcool 100/a : le tube ne fait pas la distinction entre les différents alcools. Les alcools ayant un poids moléculaire plus élevé sont indiqués par une sensibilité nettement réduite. Les aldéhydes, éthers, cétones et esters sont indiqués par une sensibilité différente. Les aromates, le pétrole et les hydrocarbures halogénés ne sont pas indiqués.
Une pression équivaut à un volume de 100 ±5 ml de gaz passant par le tube.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité