Alcoomètre, Alcotest® 7510
Fournisseur: Dräger
8319760
DRAE8319760EA 3300 EUR InStock
DRAE8319760
Alcoomètre, Alcotest® 7510
Éthylotests électroniques
L'Alcotest 7510 est un instrument de mesure d'alcoolémie portable compact et robuste, spécialement conçu pour les applications de dépistage avancées.
  • Hygiénique et facile à utiliser
  • Offrant des résultats rapides, précis et fiables
  • Répond aux différentes réglementations et directives internationales
Idéal pour être utilisé comme appareil de dépistage de l’alcoolémie par la police ainsi que dans le commerce et l’industrie. Il peut également être utilisé en tant qu’alcootest ayant valeur de preuve, sous réserve d’obtention des approbations locales et du secteur commercial pertinentes.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité