Détecteur monogaz portable, X-am® 5100
Fournisseur: Dräger
8322750
DRAE8322750EA 1190 EUR InStock
DRAE8322750
Détecteur monogaz portable, X-am® 5100
Systèmes de détection de gaz
Ce détecteur de gaz unique est spécialement conçu pour une utilisation lors de la fabrication de produits pétroliers, l'emballage aseptisé ou la manipulation de combustible et la gestion du fluorure d'hydrogène (HF), de l'acide chlorhydrique (HCl), du peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) ou de l'hydrazine.
  • Design antidérapant et compact pour des mesures continues et fiables
  • Commandes simples grâce à une manipulation à seulement deux touches
  • Résistance aux chocs, vibrations et rayonnements électromagnétiques
L'appareil peut s'utiliser à l'aide de piles alcalines remplaçables ou d'une batterie rechargeable T4 NiMH, qui peut être chargée dans l'appareil.
Information de livraison: Fourni avec un enregistrement de données ainsi qu’un certificat de conformité fabricant et de calibrage.
Pour fonctionner, un appareil a besoin d’une unité d’alimentation et d’un capteur.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité