L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Microtest manifolds
Fournisseur: DRUMMOND
3-000-093 3-000-094 3-000-090 3-000-096 3-000-097 3-000-098 3-000-101 3-000-102 3-000-103 3-000-104 3-000-099
DRUM3-000-093EA 718 EUR InStock
DRUM3-000-093 DRUM3-000-094 DRUM3-000-090 DRUM3-000-096 DRUM3-000-097 DRUM3-000-098 DRUM3-000-101 DRUM3-000-102 DRUM3-000-103 DRUM3-000-104 DRUM3-000-099
Microtest manifolds
Collecteurs
Stainless steel/PTFE manifolds allow multiple test positions to be fed, rinsed, or aspirated quickly and easily.
  • Autoclavable
  • Use for both sample delivery and aspiration operations
  • Supplied complete with cleaning wire for easy cleaning
  • Positive Luer lock connection
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité