Microinjecteurs, Nanoject III™
Fournisseur: DRUMMOND
3-000-207
DRUM3-000-207EA 4020 EUR InStock
DRUM3-000-207
Microinjecteurs, Nanoject III™
Micro-injecteurs Micro-injecteurs programmables
Le microinjecteur Nanoject III™ a été conçu pour effectuer des injections manuelles uniques et plusieurs cycles d'injection. La fonction de « homing » automatique élimine la nécessité de réaménager l'unité et de réduire l'encombrement du piston.
  • Écran tactile convivial programmable
  • Exactitude des volumes d'injection jusqu'à 0,6 nanolitres
  • Précision et uniformité des volumes d'injection avec la technologie hydraulique
  • Les joints toriques ne sont pas nécessaires pour fixer la micropipette
  • Possibilité de réduire le volume d'injection
Information de livraison: fourni avec 4 prises d'adaptateur interchangeables.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité