ventilateur radial, calme prot ex,ptc-posistor, 54 db(a) avec PTC-posistor Ventilateur # courant alternatif prot#g# contre les explo sions Connexion DN 75 Voltage 400 V, fr#quence 50Hz Protection: EExe T4 IP 54, Admission PTB Selon: VDMA 24169/T1 Di 1 * 1 Pce
Fournisseur: DUPERTHAL
ventilateur radial, calme prot ex,ptc-posistor, 54 db(a) avec PTC-posistor Ventilateur # courant alternatif prot#g# contre les explo sions Connexion DN 75 Voltage 400 V, fr#quence 50Hz Protection: EExe T4 IP 54, Admission PTB Selon: VDMA 24169/T1 Di 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ventilateur radial, calme prot ex,ptc-posistor, 54 db(a) avec PTC-posistor Ventilateur # courant alternatif prot#g# contre les explo sions Connexion DN 75 Voltage 400 V, fr#quence 50Hz Protection: EExe T4 IP 54, Admission PTB Selon: VDMA 24169/T1 Di 1 * 1 Pce DUEH2.00.176EX 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou