Accessoires de ventilation, systèmes d'extraction
Fournisseur: DUPERTHAL
2.00.175EX 2.00.360 2.00.079 2.00.080 2.00.081 2.00.339-1 2.00.320-1 2.00.397-1S
132-0621EA 586.28 EUR InStock
132-0621 132-0626 132-0735 DUEH2.00.080 DUEH2.00.081 DUEH2.00.339-1 DUEH2.00.320-1 DUEH2.00.397-1S
Accessoires de ventilation, systèmes d'extraction
Ventilateurs
Système de surveillance de l'évacuation d'air en option avec ventilateur:
Pour une ventilation et une surveillance plus facile de l'ensemble du système d'aération des armoires de sécurité. Un capteur surveille la vitesse/le flux du débit d'air et émet un signal visuel et sonore si la valeur passe en dessous de la valeur de consigne. L'unité complète de surveillance de l'évacuation est fournie pré-montée (prête à être raccordée) et placée directement dans l'armoire. La valeur de consigne du débit de flux d'air est prédéfinie en usine et peut être réglée indépendamment via une prise de contrôle de la différence de pression. Le débit volumétrique ainsi que l'alimentation électrique sont également contrôlés. Le système inclut deux contacts flottants (24 V/2 A) pour la transmission du signal vers une salle de commande externe. L'accumulateur de stockage interne alimente les systèmes de surveillance pour une durée de 4 heures en cas de coupure de courant, offre une indication claire des défaillances et permet une surveillance permanente et conforme DIN EN 1946-7. La cage est composée d'une tôle d'acier pulvérisé, couleur perle argentée.
Système de surveillance d'évacuation de l'air avec:
Mémorise les 50 derniers messages d'erreur avec la date, l'heure, le type d'erreur et la modification du menu.
– Ecran LED moderne 'Blue Mode' avec sélection des langues (allemand, anglais et français)
– Indicateur de la fréquence de maintenance
– Déclaration de conformité ATEX conformément à la directive 94/9/CE et certification de type par TÜV Süd
Système de surveillance de l'évacuation d'air avec caractéristiques supplémentaires du ventilateur:
Evacuation volumétrique de l'air adaptée à tout type d'armoire électriquement réglable.
– La fonction de surveillance d'évacuation de l'air peut être arrêtée
– Ventilateur conforme DIN EN 14986
– Débit volumétrique 0 – 72 m³/h (par palier, sans résistance)
– T/min 0 – 2820 1/min (par palier, sans résistance)
Unité d'aération avec ventilateur: Pour une ventilation aisée des armoires de sécurité. L'unité de ventilation ainsi que le ventilateur conforme DIN EN 14986 sont fournis prémontés (prêts à raccorder) et sont directement placés dans l'armoire. Déclaration de conformité ATEX selon la directive 94/9/CE et certification de type par TÜV Süd. Composée d'une tôle d'acier pulvérisé, couleur perle argentée.
Système d'alarme du filtre multi-étages:
Surveillance réglable de la différence de pression. Éléments et couvercle du filtre contrôlés par microcommutateurs
Fonction compteur horaire, jusqu'à la prochaine maintenance - conformément aux normes DIN 12927 et EN 13463, le filtre doit être changé tous les ans Vérification trimestrielle des filtres à charbon actif par l'utilisateur - contrôlée par protocole de saisie et compteur horaire.
– Liste des substances filtrables
– Évacuation volumétrique de l'air pour tout type d'armoire électriquement réglable
– Écran LED 'Blue Mode' avec sélection des langues (anglais, allemand et français), système d'alarme avec indication des défaillances en cas de panne de ventilateur et connexion automatique des messages d'erreur
– Deux contacts flottants (24 V/2 A) pour transmission du signal
tr/min : 0 – 2820 tr/min (progressif, sans résistance), débit : 0 – 37 m³/h
Satisfait aux exigences de TRbF 20 Annexe L, BGV A1, BGR 132 et TRBS 2153. Ventilateur conforme à la norme DIN EN 14986. Déclaration de conformité ATEX conformément à la directive 94/9/CE et certification de type par TÜV Süd. Satisfait aux exigences des « laboratoires verts » modernes avec une meilleure flexibilité d'installation.
Ventilateurs radiaux
Pour éliminer les atmosphères explosives et les gaz dangereux pour la santé. Boîtier avec joints à tige en polypropylène (PP-FR), ignifugé, fabriqué en polypropylène moulé par injection, turbine dans le sens antihoraire avec pales de forme arrondie.
Les ventilateurs sont conformes DIN EN 14986, adaptés à une utilisation universelle et conformes ATEX.
Le flux d'air d'échappement n'entre pas en contact avec le moteur. Une version résistante aux explosions n'est donc nécessaire que dans les zones à risque d'explosions. Généralement, tous les nouveaux ventilateurs doivent être conformes ATEX.
Certifications: Conformes ATEX.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité