Armoire de scurit type 90 UTS ergo line S-5 avec technologie de portes classique. Pour le stockage de liquides inflammables. Homol ogation par MPA/ TV SD selon DIN EN 14470-1, norme de mobilier de laboratoire DIN EN 14727, EK5/AK4 09-10:2009 et T 1 * 1 Pce
Fournisseur: DÜPERTHAL GMBH & CO
Armoire de scurit type 90 UTS ergo line S-5 avec technologie de portes classique. Pour le stockage de liquides inflammables. Homol ogation par MPA/ TV SD selon DIN EN 14470-1, norme de mobilier de laboratoire DIN EN 14727, EK5/AK4 09-10:2009 et T 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Armoire de sécurité type 90 UTS ergo line S-5 avec technologie de portes classique. Pour le stockage de liquides inflammables. Homol ogation par MPA/ TÜV SÜD selon DIN EN 14470-1, norme de mobilier de laboratoire DIN EN 14727, EK5/AK4 09-10:2009 et T 1 * 1 Pce DUEH29-060657-403L 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou