Armoire de scurit type 90 UTS ergo line S avec technologie de portes classique. Pour le stockage de liquides inflammables. Homolog ation par MPA/ TV SD selon DIN EN 14470-1, norme de mobilier de laboratoire DIN EN 14727, EK5/AK4 09-10:2009 et TRG 1 * 1 Pce
Fournisseur: DUPERTHAL
Armoire de scurit type 90 UTS ergo line S avec technologie de portes classique. Pour le stockage de liquides inflammables. Homolog ation par MPA/ TV SD selon DIN EN 14470-1, norme de mobilier de laboratoire DIN EN 14727, EK5/AK4 09-10:2009 et TRG 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Armoire de sécurité type 90 UTS ergo line S avec technologie de portes classique. Pour le stockage de liquides inflammables. Homolog ation par MPA/ TÜV SÜD selon DIN EN 14470-1, norme de mobilier de laboratoire DIN EN 14727, EK5/AK4 09-10:2009 et TRG 1 * 1 Pce DUEH29-060667-503L 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou