Armoire de scurit type 90 UTS ergo line ST avec technologie de portes push-to-open. Pour le stockage de liquides inflammables. Hom ologation par MPA/ TV SD selon DIN EN 14470-1, norme de mobilier de laboratoire DIN EN 14727, EK5/AK4 09-10:2009 et 1 * 1 Pce
Fournisseur: DUPERTHAL
Armoire de scurit type 90 UTS ergo line ST avec technologie de portes push-to-open. Pour le stockage de liquides inflammables. Hom ologation par MPA/ TV SD selon DIN EN 14470-1, norme de mobilier de laboratoire DIN EN 14727, EK5/AK4 09-10:2009 et 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Armoire de sécurité type 90 UTS ergo line ST avec technologie de portes push-to-open. Pour le stockage de liquides inflammables. Hom ologation par MPA/ TÜV SÜD selon DIN EN 14470-1, norme de mobilier de laboratoire DIN EN 14727, EK5/AK4 09-10:2009 et 1 * 1 Pce DUEH29-060669-401L 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou