Armoire de scurit avec porte battante. Dimensions ext.: 595 x 745 x 2080 (LxPxH) mm, Dimensions int.: 499 x 595 x 1830 (LxPxH) mm, porte battante butoir droite, Corps extrieur en tle d'acier poudr RAL 7035 gris clair, Front RAL 1018 jaune zin 1 * 1 Pce
Fournisseur: DUPERTHAL
Armoire de scurit avec porte battante. Dimensions ext.: 595 x 745 x 2080 (LxPxH) mm, Dimensions int.: 499 x 595 x 1830 (LxPxH) mm, porte battante butoir droite, Corps extrieur en tle d'acier poudr RAL 7035 gris clair, Front RAL 1018 jaune zin 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Armoire de sécurité avec porte battante. Dimensions ext.: 595 x 745 x 2080 (LxPxH) mm, Dimensions int.: 499 x 595 x 1830 (LxPxH) mm, porte battante butoir é droite, Corps extérieur en téle d'acier poudré RAL 7035 gris clair, Front RAL 1018 jaune zin 1 * 1 Pce DUEH29-200677-051 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou