Safety Cabinets, Type 90, with Wing Door Technology, CLASSIC LINE PURE
Fournisseur: DUPERTHAL
29-200667-006 29-201267-006
DUEH29-200667-006EA 6680.74 EUR InStock
DUEH29-200667-006 DUEH29-201267-006
Safety Cabinets, Type 90, with Wing Door Technology, CLASSIC LINE PURE
Mobilier Armoires de stockage
Classical door technology (door handle), door hung right for the storage of flammable liquids.
  • Outer carcass sheet steel, silver
  • Door sheet steel, silver
  • Inner carcass, stainless steel 1.4301, bottom tray, stainless steel 1.4301
  • Silver similar to RAL 9006
  • Door closes automatically in case of fire, door remains open in every position
  • Cylinder lock for safe access
  • 4× storage shelves, stainless steel 1.4301
  • Exhaust air connection socket on the cabinet roof
Visual inspection of the ventilation opening. Earthing connection on the cabinet roof. interiorMore Product Information
Collapse All
Désignation Portes l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
CLASSIC LINE PURE M, with 4 storage shelves, 1 bottom tray and base 1 wing door, classical door technology (door handle) 594×612×2085 mm 315 kg 1 DUEH29-200667-006
CLASSIC LINE PURE XL, with 4 storage shelves, 1 bottom tray and base 2 wing door, classical door technology (door handle) 1194×612×2085 mm 530 kg 1 DUEH29-201267-006
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité