Safety dispensing can
Fournisseur: DUPERTHAL
3.108.09
DUEH3.108.09EA 278.05 EUR InStock
DUEH3.108.09
Safety dispensing can
Bidons de sécurité
Safety can is used for convenient removal of flammable liquids.
  • Interior tin plated
  • Exterior red powder coated
  • Self closing openings
  • Automatic pressure compensation/vaccum compensation
  • High stability
  • Good media resistance
These safety can has a flame arrester in filling opening and tap and markings prepared according to GefstoffV and BGV A8.
Filling opening seal: Accopac, tap seal: Teflon
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité