Safety and Cleaning Container
Fournisseur: DÜPERTHAL GMBH & CO
3.89.005
DUEH3.89.005EA 223.16 EUR InStock
DUEH3.89.005
Safety and Cleaning Container
Portoirs Portoirs pour flacons
Unpolished, stainless steel 1.4571 Dimensiom: 165×380 (Ø×H) mm tigth closure, Captive cap on flexible shaft Flame arrester in can neck.
Certifications: Type approval tested can according to ADR, RID and IMDG code Markings prepared according to GefStoffV and BGV A8 Aditional markings according to ADR/RID Testing: BAM-admittance.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité