- Diamtre entonnoir environ 120 mm - Capacit de retention environ 1,7 l - Le couvercle charnire reduit les vapeurs qui chappent au minimum. - Le couvercle peut tre bloqu en position ouverte. - Tamis amovible sans outils et dmontable pour net 1 * 1 Pce
Fournisseur: DUPERTHAL
- Diamtre entonnoir environ 120 mm - Capacit de retention environ 1,7 l - Le couvercle charnire reduit les vapeurs qui chappent au minimum. - Le couvercle peut tre bloqu en position ouverte. - Tamis amovible sans outils et dmontable pour net 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
- Diamètre entonnoir environ 120 mm - Capacité de retention environ 1,7 l - Le couvercle à charnière reduit les vapeurs qui échappent au minimum. - Le couvercle peut être bloqué en position ouverte. - Tamis amovible sans outils et démontable pour net 1 * 1 Pce DUEH5.08.020 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou