en acier inoxydable Idal pour les rcipients de scurit VisiCon. Pour ouvrir pousser ou tirer. Fermeture automatique prvient la fuite accidentelle de liquides. Bague d'arrt pour l'ajustage, ajustable en vertical aprs vissage. 1 * 1 Pce
Fournisseur: DUPERTHAL
en acier inoxydable Idal pour les rcipients de scurit VisiCon. Pour ouvrir pousser ou tirer. Fermeture automatique prvient la fuite accidentelle de liquides. Bague d'arrt pour l'ajustage, ajustable en vertical aprs vissage. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
en acier inoxydable Idéal pour les récipients de sécurité VisiCon. Pour ouvrir pousser ou tirer. Fermeture automatique prévient la fuite accidentelle de liquides. Bague d'arrêt pour l'ajustage, ajustable en vertical après vissage. 1 * 1 Pce DUEH5.88.100 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou