Technique de porte classique (poigne de porte) Pour le stockage de piles/accumulateurs au lithium-ion Contrle de type par MPA/TV SD selon DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122 et DIN 31000 Prvention des dommages au sens de VdS 3103 Sceau de 1 * 1 Pce
Fournisseur: DUPERTHAL
Technique de porte classique (poigne de porte) Pour le stockage de piles/accumulateurs au lithium-ion Contrle de type par MPA/TV SD selon DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122 et DIN 31000 Prvention des dommages au sens de VdS 3103 Sceau de 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Technique de porte classique (poignée de porte) Pour le stockage de piles/accumulateurs au lithium-ion Contrôle de type par MPA/TÜV SÜD selon DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122 et DIN 31000 Prévention des dommages au sens de VdS 3103 Sceau de 1 * 1 Pce DUEH600056 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou