Transport Trolley for Acids and Lye
Fournisseur: DÜPERTHAL GMBH & CO
7.02.200
DUEH7.02.200EA 1792 EUR InStock
DUEH7.02.200
Transport Trolley for Acids and Lye
Chariots
Trolley for acids and lye with for 4×10 L or 4×20 L canisters. Container/drum transport and handling.
  • Transport trolley with 4 antistatic rollers with brakes
  • Box for safety goggles
  • Stainless steel support for box of disposable gloves
  • Transport trolley made of powder-coated metal
Collection tray made of PP (colour: white), watertight welding. Collection tray insert (PP) for guaranteed collection volume of max. 22 litres.
RAL 7015 Dimensions of collection tray (W×D×H): 630×430×325 mm
Dimensions of the transport trolley (W×D×H): 810×445×900 mm
Collection tray volume: 22 L
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité