L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, Tyvek® 500 Xpert, CHF5 / CHF5a
Fournisseur: DuPont
TYCHF5SGR2X010 TYCHF5SBUSM010 TYCHF5SGRSM010 TYCHF5SGRMD010 TYCHF5SGRLG010 TYCHF5SGRXL010 TYCHF5SBUMD010 TYCHF5SBULG010 TYCHF5SBUXL010 TYCHF5SBU2X010 TYCHF5SWHLG01P TYCHF5SWHSM01P TYCHF5SWHMD01P TYCHF5SWHXL01P TYCHF5SWH2X01P TYCHF5SWH3X01P TYCHF5SWH2X01B TYCHF5SWHXL01B TYCHF5SWHSM01B TYCHF5SWH3X01B TYCHF5SWHMD01B TYCHF5SWHLG01B TYCHF5SBU3X010 TYCHF5SGR3X010 TYCHF5SWH4X01P TYCHF5SWH5X01P TYCHF5SWH6X01P TYCHF5SWH7X01P
113-3868EA 290 EUR InStock
113-3868 113-3869 113-3864 113-3865 113-3866 113-3867 113-3870 113-3871 113-3872 113-3873 113-6062 113-6060 113-6061 113-6063 113-6064 113-6065 113-8343 113-8342 113-8339 113-8344 113-8340 113-8341 113-9682 113-9683 DUPOTYCHF5SWH4X01P DUPOTYCHF5SWH5X01P DUPOTYCHF5SWH6X01P DUPOTYCHF5SWH7X01P
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, Tyvek® 500 Xpert, CHF5 / CHF5a
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons Tyvek® sont composées de polyéthylène haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron).
  • Ultra-low linting fabric is robust yet lightweight (<180 g per garment)
  • 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning
  • Large, 'easy to grasp' zip pull
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..