Matriel de nettoyage CZCLNVIKAN Ensemble balai raclette + seau Raclette en polymre blanc avec lame en caoutchouc blanc, 40x5cm Manche en aluminium anodis, longueur 130cm Autoclavable : raclette 100C / 30mn, manche 121C / 30mn Seau rectangula 1 * 1 Un.
Fournisseur: DYCEM
Matriel de nettoyage CZCLNVIKAN Ensemble balai raclette + seau Raclette en polymre blanc avec lame en caoutchouc blanc, 40x5cm Manche en aluminium anodis, longueur 130cm Autoclavable : raclette 100C / 30mn, manche 121C / 30mn Seau rectangula 1 * 1 Un.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Matériel de nettoyage CZCLNVIKAN Ensemble balai raclette + seau Raclette en polymère blanc avec lame en caoutchouc blanc, 40x5cm Manche en aluminium anodisé, longueur 130cm Autoclavable : raclette à 100°C / 30mn, manche à 121°C / 30mn Seau rectangula 1 * 1 Un. DYCECZCLNVIKAN 1 * 1 Un.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou