Polypropylèneglycol, M.W. 2,000, Qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
E278-500GEA 129 EUR InStock
E278-500G
Polypropylèneglycol, M.W. 2,000, Qualité ultra pure
Polypropylèneglycol
Formule: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Densité: 1.005 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112.8 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084446
Numéro CAS: 25322-69-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acid Value <1
APHA ≤40
Moisture (KF) ≤0.15%
Viscosity (@ 100 °F) 150 cS – 175 cS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité