Phénol liquéfié ≥89.0%, Bioréactif
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
E357-500MLEA 204 EUR InStock
E357-500ML
Phénol liquéfié ≥89.0%, Bioréactif
Phénol liquéfié
Manufactured from the purest crystalline phenol to ensure optimal quality.
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Point de fusion: 40°C-42°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 2821
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Distilling Range ≥182.5 °C
Nonvolatile Residue ≥0.05%
Purity (%) 89.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité