PBS Solution tampon saline (tamponnée phosphate) pour biotechnologie
Fournisseur: VWR Chemicals
E504-500MLEA 47.9 EUR InStock
E504-500ML
PBS Solution tampon saline (tamponnée phosphate) pour biotechnologie
Tampons Tampons de culture de tissus
137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
  • Stérile
  • pH 7,4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité