Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 500,000 50% pour les biotechnologies
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
E516-100MLEA 279 EUR InStock
E516-100ML
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 500,000 50% pour les biotechnologies
Dextran sulphate sodium salt
Utilisé pour la détection de l'ADN ou de l'ARN dans les procédures d'hybridation des acides nucléiques. Il « exclut » efficacement la sonde de la solution, accélérant le taux de recuit.
Formule: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Numéro MDL: MFCD00081551
Numéro CAS: 9011-18-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae52589f20d0da38bdceca63c873f7fba4580dd4&vid=bf56737a35089faf2295e8fcb2d8a1ea654b245a&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddbddce328004684d12a8dc9f1b65d847c433847&vid=f9e15aedab27c83fb2129e9d24b773e8c42b2a7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
APHA (1:10) Tan to yellow haze-free liquid
DNase none detected
RNase none detected
Sterility Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité