Sodium acétate Solution tampon pH 5,2 (3 mol/L), traitement au DEPC,
Fournisseur: VWR Chemicals
E521-100MLEA 152 EUR InStock
E521-100ML
Sodium acétate Solution tampon pH 5,2 (3 mol/L), traitement au DEPC,
Tampons Tampons de clonage
With diethyl pyrocarbonate (DEPC).
  • Sterile
  • DNase-free
  • RNase-free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité