Tampons MOPS 10X pour la biotechnologie
Fournisseur: VWR Chemicals
E526-500MLEA 241 EUR InStock
E526-500ML
Tampons MOPS 10X pour la biotechnologie
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
MOPS est un tampon zwittérionique utilisé comme tampon de migration pour électrophorèse d'ARN par gel d'agarose dénaturant. Grâce à sa gamme de tampons de 6,5 à 7,9, MOPS fonctionne parfaitement bien avec des gels de formaldéhyde à 20 mM de concentration.
  • Optimisé pour électrophorèse d'ARN par agarose
  • Idéal pour une utilisation avec des gels de formaldéhyde d'ARN
Collapse All
Désignation Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
MOPS, concentré liquide 10X, exempt de nucléase, permettant de préparer 5 litres de solution 1X Flacon en verre 500 mL E526-500ML
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité