Réactif de Bradford, Qualité Biotechnologie pour determination quatitative des proteines
Fournisseur: VWR Chemicals
E530-1LEA 238 EUR InStock
E530-1L
Réactif de Bradford, Qualité Biotechnologie pour determination quatitative des proteines
Bradford réactif
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.at peak A 0.95 - 1.6
Abs. at peak A/Abs. at 595 nm >1.7
Bradford protein assay Pass
Characteristic pattern Pass
Peak A 463 nm - 467 nm
pH (at 25 °C) 0.5 - 1.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité