VWR®, dTTP solution
Fournisseur: VWR Chemicals
E542-40UMEA 207 EUR InStock
E542-40UM
VWR®, dTTP solution
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Deoxyribonucleotides are the foundation of DNA and it takes thousands of these nucleotides to make up DNA.
  • Building blocks for the amplification of DNA
  • High purity grade
DNA consists of a sugar molecule (deoxyribose), a nitrogenous base (purine in adenine and guanine, pyrimidine in thymine or cytosine) and a phosphate molecule.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
dTTP solution, 100 mM solution, pH 7,0 40 µmol E542-40UM
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité