D(+)-Saccharose 20% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique pour les biotechnologies, stérile
Fournisseur: VWR Chemicals
E543-100MLEA 168 EUR InStock
E543-100ML
D(+)-Saccharose 20% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique pour les biotechnologies, stérile
D(+)-Saccharose
Réactif commun dans les procédures de routine des acides nucléiques et les colorations de chargement d'électrophorèse.
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=981e9e9d095c317aff7570ea56dedff6f08af5a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Clarity Pass
Sterility Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité