VWR®, pH standard kit
Fournisseur: VWR Chemicals
E603-KITEA 239 EUR InStock
E603-KIT
VWR®, pH standard kit
Buffers Tampons pH
Kit contains 500 ml of pH 4,0, pH 7,0 and pH 10,0 standards.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité