D(+)-Glucose 40% (p/v) en solution aqueuse, Qualité ultra pure pour biochimie
Fournisseur: VWR Chemicals
E701-100MLEA 147 EUR InStock
E701-100ML
D(+)-Glucose 40% (p/v) en solution aqueuse, Qualité ultra pure pour biochimie
D(+)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=7f9909c8b42e4ddcc29b1bd00833348c57686a91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly yellow liquid
Glucose 35 – 40%
Sterility Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité