Sachets de décoloration
Fournisseur: VWR Chemicals
E732-25EA 145 EUR InStock
E732-25
Sachets de décoloration
Réactifs d'électrophorèse Réactifs détachants
Les sachets de décoloration sont conçus pour éliminer en toute sécurité le bromure d'éthidium des solutions pendant un traitement d'une nuit. Chaque sachet peut extraire jusqu'à 5 mg de bromure d'éthidium de la solution, ce qui permet de minimiser l'exposition du personnel de recherche à ce matériau toxique. Le mélange absorbant spécial permet retenir les molécules du colorant dans un sachet pratique pour une élimination par incinération.
  • Permet d'éliminer jusqu'à 5 mg de bromure d'éthidium par sachet
  • Minimise l'exposition aux matériaux toxiques
  • Technique d'élimination du bromure d'éthidium la plus facile
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité