di-Ammonium oxalate monohydraté ≥96%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
E742-100GEA 244 EUR InStock
E742-100G
di-Ammonium oxalate monohydraté ≥96%, Haute Pureté
di-Ammonium oxalate monohydrate
Ammonium oxalate chelates Cu cations.
Formule: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Point d'ébullition: 70 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Densité: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149694
Numéro CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity >96%
Residue on Ignition <0.05%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité