Sodium gluconate 98-102%, soluble, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
E754-500GEA 139 EUR InStock
E754-500G
Sodium gluconate 98-102%, soluble, Haute Pureté
Sodium gluconate
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064210
Numéro CAS: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98 - 102 %
Heavy Metals <0.001 %
Lead <0.001 %
pH (10%, Water) 6.8 - 7.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité