Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium sulfate, anhydre 99-100.5% USP

Fournisseur: VWR Chemicals

E797-2.5KGEA 558 EUR InStock
E797-2.5KG
Magnésium sulfate, anhydre 99-100.5% USP
Magnésium sulfate


Formule: MgSO₄
Point de fusion: 1127 °C
Densité: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride <0.014%
Heavy Metals <0.001%
Iron <0.002%
Loss on Drying <2%
pH (5%, Water) @25 °C 5 – 9.2
Purity (after ignition) 99 – 100.5%
Selenium <0.003%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité