VWR® PCR DNA Marker
Fournisseur: VWR Chemicals
E854-100RXNEA 240 EUR InStock
E854-100RXN
VWR® PCR DNA Marker
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
PCR DNA Marker™ propose 8 fragments de 50 à 2000 pb. Le marqueur contient des bandes de référence rapide de grande intensité qui sont idéales pour le dimensionnement des produits de PCR et la digestion par enzymes de restriction. Mélangez simplement 10 μl de PCR DNA Marker™ avec la quantité requise de tampon de chargement et chargez dans des puits. Matériel suffisant pour 100 tests.
  • Marqueur haute résolution optimal pour l'estimation de la taille des fragments de PCR
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité