Erythrosin B sel de disodium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
E8886-25G
E8886-25GEA 87.7 EUR InStock
E8886-25G
Erythrosin B sel de disodium, Sigma-Aldrich®
2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
Formule: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Numéro MDL: MFCD00144257
Numéro CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a3e993c2552b7010c219308590ca3f81d3d2142&vid=dd3cfbaa1919e7721ce2f8fb646167b9d903e943&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité