Solution de décontamination, NucleasEliminator™
Fournisseur: VWR Chemicals
E891-100MLEA 43 EUR InStock
E891-100ML E891-25PK E891-500ML
Solution de décontamination, NucleasEliminator™
Produits nettoyants Décontaminants
La contamination par DNase et RNase ruine chaque jour des échantillons coûteux et des protocoles très longs dans les laboratoires de recherche. NucleasEliminator™ peut vous aider à protéger votre investissement en éliminant et en désactivant la contamination par nucléase, même à une concentration très élevée, sur des surfaces en verre ou en plastique.
  • Éliminent et désactivent efficacement les nucléases, même à une concentration élevée
  • Peuvent être utilisées en toute sécurité sur le matériel de laboratoire en verre et les équipements en plastique
  • Stables à température ambiante pendant au moins deux ans
Il suffit d'essuyer, d'immerger ou de remplir la surface ou le récipient à décontaminer à l'aide de la solution NucleasEliminator™, de laisser incuber pendant 5 minutes à température ambiante, et de rincer soigneusement à l'eau exempte de nucléase. NucleasEliminator™ peut être utilisée en toute sécurité sur toutes les surfaces des paillasses de laboratoire y compris la verrerie, les microtubes à centrifuger, les pointes de pipettes et les cuves d'électrophorèse.
Une bouteille de 100 ml de liquide prêt à l'emploi traite jusqu'à 100 microtubes à centrifuger ou 25 portoirs de coulage pour électrophorèse sur agarose.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité