Rouge neutre, Certifiable Grade
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
E895-100GEA 1040 EUR InStock
E895-100G
Rouge neutre, Certifiable Grade
Rouge neutre
A cationic azine dye slightly soluble in water and ethanol. Used as a weak nuclear stain and as a supravital stain of fresh peripheal blood.
Formule: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288.78 g/mol
Point de fusion: 290
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012651
Numéro CAS: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité