pH tester, PHX 800
Fournisseur: EBRO
1340-5800
EBRO1340-5800EA 97.1 EUR InStock
EBRO1340-5800
pH tester, PHX 800
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Robust pH tester for use in industrial process water, used water, rinsing water in washer-disinfectors, laboratories, food production and beverage production.
  • Robust and waterproof ABS housing
  • With automatic pH calibration
  • Hold-function, acoustic signal
  • Auto-lock-function
  • Automatic deactivation after 15 min., battery level indicator
  • Exchangeable battery
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité