Enregistreur de données de pression robuste, EBI 11-P111
Fournisseur: EBRO
1340-6296
EBRO1340-6296EA 4740 EUR InStock
EBRO1340-6296
Enregistreur de données de pression robuste, EBI 11-P111
Enregistreurs de données
L'enregistreur de données de pression EBI 11-P111 a été mis au point en tenant compte des exigences des conserveries. Il permet un contrôle précis de la pasteurisation dans les boîtes de conserve, les bocaux et les flacons.
  • Connexion Luer lock
  • Classe de protection IP 68 robuste : étanche à l'eau et à la vapeur
  • Taille compacte - convient à la plupart des flacons
Doté d'une plage de mesure étendue (1 à 10000 mbar) et d'un capteur de haute qualité, sa très petite taille lui permet de s'insérer facilement à l'intérieur de petits conteneurs ou entre des articles très compacts, assurant ainsi un contrôle précis même dans des environnements où l'espace est restreint.
Le boîtier robuste IP 68 garantit fiabilité et durabilité, tandis que sa conception résistante à l'autoclave souligne encore son adaptabilité, ce qui le rend idéal pour un contrôle fiable de la pasteurisation et de la sécurité alimentaire, en particulier dans les boissons gazeuses.
Certifications: ISO 17665, ISO 15883, (EC) 1935/2004, 2014/30/EU.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité