Enregistreur de température robuste, EBI 12-T100
Fournisseur: EBRO
1340-6600 1340-6600-0100
EBRO1340-6600EA 2440 EUR InStock
EBRO1340-6600 EBRO1340-6600-0100
Enregistreur de température robuste, EBI 12-T100
Enregistreurs de données
Découvrez l'EBI 12-T100 de Ebro : un enregistreur de données de température robuste, idéal pour les contrôles de routine indépendants dans les domaines de la médecine, de la pharmacie et de la production. Stérilisable et doté d'une large plage de mesure pour une assurance qualité optimale.
  • Large plage de mesure, de -90 à +150 °C
  • Capteur PT1000 de haute qualité (classe A)
  • Classe de protection IP 68 robuste : étanche à l'eau et à la vapeur
  • Fourni avec un certificat d'étalonnage
  • Enregistreur de données stérilisable
L'EBI 12-T100 de Ebro est un enregistreur de données de température très performant. Sa plage de mesure impressionnante de -90 à +150 °C et son capteur PT1000 de haute qualité (classe A) offrent une précision maximale et permettent des applications polyvalentes, de la glace sèche aux stérilisateurs à vapeur.
Grâce à son indice de protection IP 68, il est étanche à l'eau et à la vapeur. Chaque appareil est fourni avec un certificat d'étalonnage pour garantir une précision maximale.
Dimensions : 48Ø×24H mm.
Certificat d'étalonnage en usine : -20, 0, 60 et 134°C.
Certifications: (EG) 1935/2004.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité