Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Robust Temperature Bottle Data Loggers, EBI 12-T26x

Fournisseur: EBRO
1340-6618 1340-6619 1340-6620 1340-6621 1340-6622
EBRO1340-6618EA 2720 EUR InStock
EBRO1340-6618 EBRO1340-6619 EBRO1340-6620 EBRO1340-6621 EBRO1340-6622
Robust Temperature Bottle Data Loggers, EBI 12-T26x
Enregistreurs de données
The data logger is specifically designed for monitoring pasteurization processes, particularly in beverage cans or bottles. The sensor needle is inserted externally into the beverage packaging and securely fastened.

  • Wide measuring range, –55 to +140 °C
  • High-quality PT1000 sensor (class A)
  • Rigid, external temperature sensor: Ø 6 mm, various lengths
  • Robust IP 68 protection class: waterproof and vapour-tight
  • M 10 thread on external sensor

The EBI 12-T26x data logger is designed for pasteurization control in beverage cans or bottles. Its Pt 1000 sensor, featuring a blunt, axial probe (M10 thread, Ø 6 mm, various lengths), is inserted and secured into the packaging. Operating within a temperature range of –55 to +140 °C with an accuracy of ±0.3 °C between –40 and +140 °C, this robust logger is ideal for routine quality assurance checks in production. The device comes with factory calibration for dependable performance.

EBI 12-T26x calibration points: –20, +0, +60 and +134 °C
Ø×H: 48×24 mm

Information de livraison: Includes 1× EBI 12-T26x, 1× factory calibration certificate, manual.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité