Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Enregistreurs de données robustes pour flacons de température, EBI 12-T461

Fournisseur: EBRO
1340-6623 1340-6624 1340-6625 1340-6626 1340-6627
EBRO1340-6623EA 4120 EUR InStock
EBRO1340-6623 EBRO1340-6624 EBRO1340-6625 EBRO1340-6626 EBRO1340-6627
Enregistreurs de données robustes pour flacons de température, EBI 12-T461
Enregistreurs de données
Conçu pour surveiller l'intérieur et l'extérieur des flacons ou des boîtes de conserve, cet enregistreur de données est essentiel pour valider les processus de fabrication. La sonde axiale centrale mesure avec précision la température interne, tandis que le capteur latéral saisit la température externe de l'emballage. Les données recueillies permettent une analyse précise de la durée d'exposition à la température. Reconnu pour sa durabilité et sa grande précision, cet enregistreur est un outil fiable pour l'assurance qualité.

  • Large plage de mesure : -55 à +140 °C
  • Capteur PT1000 de haute qualité (classe A)
  • Sonde de température externe rigide : Ø 6 mm, différentes longueurs
  • Deuxième capteur externe
  • Classe de protection IP 68 robuste : étanche à l'eau et à la vapeur
  • Filetage M 10 sur le capteur externe

Cet enregistreur de données est conçu pour surveiller les températures internes et externes des bouteilles de boissons ou des canettes, ce qui le rend indispensable pour valider les processus de production alimentaire. La sonde axiale centrale mesure la température à l'intérieur du produit, tandis que le capteur latéral surveille l'environnement extérieur. Cette double capacité de mesure améliore l'efficacité de la production en fournissant des données détaillées sur l'exposition à la température. Équipé d'un capteur PT1000 de classe A, d'un étalonnage en usine et d'un intervalle réglable de 1 seconde à 24 heures, l'enregistreur offre une large plage de mesure de -55 à +150 °C, garantissant une grande précision et une durabilité en matière d'assurance qualité.

Points d'étalonnage : -20 °C, 0 °C, +60 °C et +134 °C

Information de livraison: Fourni avec 1× EBI 12-T46×, 1× certificat d'étalonnage en usine, manuel.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité