Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Temperature Data Logger for Process Validation in Steam Sterilisation, EBI 12-T690

Fournisseur: EBRO
1340-6635
EBRO1340-6635EA 5670 EUR InStock
EBRO1340-6635
Temperature Data Logger for Process Validation in Steam Sterilisation, EBI 12-T690
Enregistreurs de données
The EBI 12-T690 is a high-precision temperature data logger designed for process validation in steam sterilisers and batch control in production. With a temperature range of –20 to +150 °C and an accuracy of up to ±0,05 °C, it provides reliable data for critical monitoring processes.

  • Suitable for steam sterilisers, process validation
  • Flexible cable probe, 1,20 mm
  • Factory calibration certificate at 0, 60, and 134 °C

The EBI 12-T690 temperature data logger by ebro is ideal for demanding applications like process validation in steam sterilisers and batch control in production environments. This device features two measurement channels and a flexible cable probe, providing versatility and reliability in critical temperature monitoring. With real-time data transmission, a large memory capacity for 4× 25080 measurements, and IP68 protection, the EBI 12-T690 ensures precise data collection even in harsh conditions.

Dimensions: 48Ø×24 mm H
Calibration points: –20, 0, 60, and 134 °C

Certifications: Certified according to ISO 17665, 2014/53/EU, (EC) 1935/2004​.

Information de livraison: Includes 1× EBI 12-T690, 1× factory calibration certificate, manual.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité