Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Enregistreur de température robuste, EBI 12-T237

Fournisseur: EBRO
1340-6658 1340-6637 1340-6601-0100
EBRO1340-6658EA 2960 EUR InStock
EBRO1340-6658 EBRO1340-6637 EBRO1340-6601-0100
Enregistreur de température robuste, EBI 12-T237
Enregistreurs de données
L'enregistreur de données de température EBI 12-T237 est idéal pour les contrôles de routine polyvalents dans les industries alimentaire et pharmaceutique. alimentaire et pharmaceutique.
Avec une plage de mesure étendue, un capteur PT1000 de haute qualité, un indice de protection IP 68 et la possibilité d'utilisation en autoclave, il assure un contrôle fiable de la pasteurisation et de la sécurité alimentaire.

  • Large plage de mesure de -40 à +140 °C
  • Capteur PT1000 de haute qualité (classe A)
  • Capteur de température externe rigide, Ø 3 mm, 100 mm de long
  • Classe de protection IP 68 robuste : étanche à l'eau et à la vapeur

Cet enregistreur de données a été développé pour les contrôles de routine dans les industries alimentaires et pharmaceutiques, avec une attention particulière pour les exigences des conserveries.

Il permet un contrôle précis de la pasteurisation dans les boîtes de conserve, les bocaux et les bouteilles. Sa large plage de mesure, son capteur PT1000 de haute qualité et sa conception de capteur de température externe rigide avec un temps de réponse rapide le rendent idéal pour ces applications. Le boîtier robuste IP 68 garantit la fiabilité et la durabilité de l'appareil. De plus, il résiste à l'autoclave, ce qui renforce encore son adaptabilité et sa fiabilité.

Dimensions d'enregistreur de données : 48Ø× 24H mm

Certificat d'étalonnage d'usine :
EBI 12-T237 : –20, 0, 60 et 134 °C;
EBI 12-TP237 : 0, 60 et 134 °C; 100 et 3100 mbar (à 25 °C); 3100 mbar (à 134 °C);
EBI 12-T101 : -20, 0 et 60°C

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité