Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cellcyte Gen 2 Live Cell Imaging and Analysis

Fournisseur: Discover Echo

CELLCYTE G2
630-3562EA 78310 EUR InStock
630-3562 630-3564 630-3565 630-3558 630-3561
Cellcyte Gen 2 Live Cell Imaging and Analysis
Microscopes
Live cell imaging and analysis in real-time from within the incubator.

  • Enhanced phase contrast: High resolution and contrast rich transmission imaging mode
  • Fluorescence microscopy: Three channel (DAPI, GFP, mCherry) or four channel (DAPI, GFP, RFP, CY5) available
  • Open fanless design: easier accessibility and maintenance; uses convection to heat and circulate warm air, eliminating vibration and the formation of hot pockets
  • Acquisition software: Automated acquisition and user friendly image and data visualisation software
  • Analysis software: Integrated real-time image analysis using smart algorithms
  • Analysis modules: Confluence, cell counting, apoptosis, cytotoxicity, transfection efficiency, reporter genes, immune cell cluster formations

The Cellcyte Gen 2 is suitable for a variety of cell culture vessels and can support up to six wellplates (6 to 384 wells each) and T-series flasks. 8 TB internal storage. Additional storage can be added via external hard drives or through locally attached network drives. Ultra-bright LEDs with 50000 - hour lifespan.

5 MP Monochrome camera: increases field of view and resolution for fluorescence imaging
Operating conditions: (Imaging unit) 10 to 40 °C, RH up to 95%, (Controller unit) 20 to 40 °C
Illumination technique: Enhanced contour and fluorescence imaging (three or four fluorescence channels available)
Export formats: Movie (AVI), image (TIFF, PNG), data (CVS, XLXS)

Informations de commande: To be completed with control unit and flask inserts, which are sold separately. Control unit with software (required option) - for device control and acquisition. Spheroid software (optional) - real time Spheroid imaging and analysis at 4X.

Information de livraison: Supplied with Cellcyte Gen 2 imaging unit, control unit, integrated monochrome camera for enhanced phase contrast and fluorescence imaging, and power supply.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité