OBJECTIVE 100X PLAN ACHROMAT PHASE O 1 * 1 Pce
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Plan achromat oil phase, CSC 0,17, N.A. 1,25, 100×, Distance de travail: 0,2 mm, Pour: Rebel
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
OBJECTIVE 100X PLAN ACHROMAT PHASE O 1 * 1 Pce ECHLRMAG1003 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou